5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 850 DKK
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₀BrNO₃S
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808832
CAS-nummer: 871269-17-9