4-Amino-1-naphthonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939997-1G OR939997-250MG
APOSOR939997-1GEA 1690 DKK
APOSOR939997-1G APOSOR939997-250MG
4-Amino-1-naphthonitrile 95%
4-Amino-1-naphthonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004022
CAS-nummer: 58728-64-6