Sorbic chloride 80%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939977-1G OR939977-5G
APOSOR939977-1GEA 666 DKK
APOSOR939977-1G APOSOR939977-5G
Sorbic chloride 80%
Sorbic chloride
Formel: C₆H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045227
CAS-nummer: 2614-88-2