sec-Butyl butyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric Acid sec-Butyl Ester
OR939965-10G OR939965-1G OR939965-5G
APOSOR939965-10GEA 2460 DKK
APOSOR939965-10G APOSOR939965-1G APOSOR939965-5G
sec-Butyl butyrate 95%
sec-Butyl butyrate
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 819-97-6