Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
OR939909-10G OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-10GEA 6050 DKK
APOSOR939909-10G APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formel: C₈H₁₄O₃
Molekylvægt: 158.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059735
CAS-nummer: 2434-02-8