N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939901-25G OR939901-5G
APOSOR939901-25GEA 1360 DKK
APOSOR939901-25G APOSOR939901-5G
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
N-Allyl-N-tert-butylamine
Formel: C₇H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 16486-68-3