5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 1050 DKK
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₃S
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808831
CAS-nummer: 23095-14-9