2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939891-1G OR939891-250MG OR939891-500MG
APOSOR939891-1GEA 4200 DKK
APOSOR939891-1G APOSOR939891-250MG APOSOR939891-500MG
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05257015
CAS-nummer: 51467-70-0