2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939864-25G OR939864-5G
APOSOR939864-25GEA 1910 DKK
APOSOR939864-25G APOSOR939864-5G
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
Formel: C₁₀H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065422
CAS-nummer: 13679-86-2