7-Methoxy-2-naphthol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
OR939782-1G OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA 0 DKK
APOSOR939782-1G APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molekylvægt: 174.2000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075494
CAS-nummer: 5060-82-2