4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 1830 DKK
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00623268
CAS-nummer: 31719-76-3