Diallylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939744-25G OR939744-5G
APOSOR939744-25GEA 484 DKK
APOSOR939744-25G APOSOR939744-5G
Diallylamine hydrochloride 95%
Formel: C₆H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060150
CAS-nummer: 6147-66-6