1-Ethyl-2-methylindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 2130 DKK
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Formel: C₁₁H₁₃N
Molekylvægt: 159.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632168
CAS-nummer: 40876-94-6