Butylcyanoacetat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939724-25G OR939724-100G OR939724-500G
APOSOR939724-25GEA 162 DKK
APOSOR939724-25G APOSOR939724-100G APOSOR939724-500G
Butylcyanoacetat 95%
Butylcyanoacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001941
CAS-nummer: 5459-58-5