2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939718-1G OR939718-250MG
APOSOR939718-1GEA 1050 DKK
APOSOR939718-1G APOSOR939718-250MG
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684175
CAS-nummer: 39507-96-5