(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 164 DKK
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formel: C₇H₅BClNO₂
Smeltepunkt: 300…304 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056360
CAS-nummer: 871332-95-5