N,N-Dimethylformamid diisopropyl acetal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 1570 DKK
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamid diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamid diisopropyl acetal
Formel: C₉H₂₁NO₂
Kogepunkt: 79…80 °C
Massefylde: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008879
CAS-nummer: 18503-89-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III