N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 2300 DKK
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₈BNO₄S
Smeltepunkt: 146…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056356
CAS-nummer: 871329-80-5