2-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 1260 DKK
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Molekylvægt: 156.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798118
CAS-nummer: 56962-10-8