4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 1560 DKK
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₈O
Smeltepunkt: 40…44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664205
CAS-nummer: 10602-04-7