Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939383-1G OR939383-25G
APOSOR939383-1GEA 0 DKK
APOSOR939383-1G APOSOR939383-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295187
CAS-nummer: 3618-04-0