6-Bromhexansyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 197 DKK
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
6-Bromhexansyre 98+%
6-Bromhexansyre
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Molekylvægt: 195.06 g/mol
Kogepunkt: 165…170 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 32…35 °C
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004422
CAS-nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II