1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 1010 DKK
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01693690
CAS-nummer: 28466-62-8