Furan-2-acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939287-1G OR939287-250MG
APOSOR939287-1GEA 763 DKK
APOSOR939287-1G APOSOR939287-250MG
Furan-2-acetic acid 95%
Furan-2-acetic acid
Formel: C₆H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798036
CAS-nummer: 2745-26-8