N-tert-Butylmethacrylamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939185-25G OR939185-5G
APOSOR939185-25GEA 1140 DKK
APOSOR939185-25G APOSOR939185-5G
N-tert-Butylmethacrylamide 95%
N-tert-Butylmethacrylamide
Formel: C₈H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043639
CAS-nummer: 6554-73-0