2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939175-1G OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA 173 DKK
APOSOR939175-1G APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002890
CAS-nummer: 7768-28-7