2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 2080 DKK
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄S
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056365
CAS-nummer: 871333-01-6