cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 4750 DKK
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formel: C₆H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 823-18-7