2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 1160 DKK
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09868694
CAS-nummer: 62563-07-9