2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 2840 DKK
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01708473
CAS-nummer: 772-46-3