Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939036-100G OR939036-25G
APOSOR939036-100GEA 1790 DKK
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 186 °C
Smeltepunkt: 33 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02101976
CAS-nummer: 79710-86-4