Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 2780 DKK
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 17673-68-6