2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939031-1G OR939031-250MG OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA 3660 DKK
APOSOR939031-1G APOSOR939031-250MG APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156986
CAS-nummer: 63635-26-7