4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 2300 DKK
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₆S
Smeltepunkt: 270…276 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056366
CAS-nummer: 871333-02-7