trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938993-1G OR938993-25G OR938993-5G
APOSOR938993-1GEA 933 DKK
APOSOR938993-1G APOSOR938993-25G APOSOR938993-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 95%
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formel: C₄H₆Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191421
CAS-nummer: 3883-43-0