2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938907-1G OR938907-250MG
APOSOR938907-1GEA 959 DKK
APOSOR938907-1G APOSOR938907-250MG
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419437
CAS-nummer: 90940-40-2