3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938865-1G OR938865-250MG
APOSOR938865-1GEA 0 DKK
APOSOR938865-1G APOSOR938865-250MG
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 95%
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one
Formel: C₁₂H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143117
CAS-nummer: 1080-74-6