2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938863-1G
OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA
2130
DKK
APOSOR938863-1G
APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ Smeltepunkt: 220…23 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005597 CAS-nummer: 29096-75-1 |