2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 426 DKK
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Kogepunkt: 141…143 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196822
CAS-nummer: 7022-45-9