3,3-Dimethylbutylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938756-1G OR938756-5G
APOSOR938756-1GEA 1350 DKK
APOSOR938756-1G APOSOR938756-5G
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.193 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 15673-00-4