(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938740-1G OR938740-250MG
APOSOR938740-1GEA 474 DKK
APOSOR938740-1G APOSOR938740-250MG
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019263
CAS-nummer: 1461-94-5