3-Bromphenethylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 393 DKK
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
3-Bromphenethylbromid 97%
3-Bromphenethylbromid
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784359
CAS-nummer: 40422-70-6