4-Brom-2,6-xylidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 208 DKK
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Brom-2,6-xylidin 98%
4-Brom-2,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molekylvægt: 200.08 g/mol
Kogepunkt: 120 °C/0.2mmHg
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007826
CAS-nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9