3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938565-1G OR938565-250MG
APOSOR938565-1GEA 4910 DKK
APOSOR938565-1G APOSOR938565-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid
Formel: C₉H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00969474
CAS-nummer: 3617-01-4