Methyl-3-methoxypropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938562-100G OR938562-1KG OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA 933 DKK
APOSOR938562-100G APOSOR938562-1KG APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059085
CAS-nummer: 3852-09-3