2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 474 DKK
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20257908
CAS-nummer: 1898-72-2