2-(Propylamino)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR938537-1G
OR938537-5G
APOSOR938537-1GEA
0
DKK
APOSOR938537-1G
APOSOR938537-5G
2-(Propylamino)ethanol 95%
2-(Propylamino)ethanol
Formel:
C₅H₁₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002844 CAS-nummer: 16369-21-4 |