2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Chloromethyl)-2-ethyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-butylene Oxide
OR938507-1G OR938507-250MG OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA 1530 DKK
APOSOR938507-1G APOSOR938507-250MG APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Formel: C₅H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 75484-32-1