(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-1-Benzyl-3-cyanopyrrolidine
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 4690 DKK
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951967
CAS-nummer: 157528-56-8