3-Bromo-3-methyl-2-butanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
OR938435-25G OR938435-5G
APOSOR938435-25GEA 3440 DKK
APOSOR938435-25G APOSOR938435-5G
3-Bromo-3-methyl-2-butanone 96%
3-Bromo-3-methyl-2-butanone
Formel: C₅H₉BrO
MDL Number: MFCD06661470
CAS-nummer: 2648-71-7